Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 6 Supplement
Artikelnummer. 16605805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16605805 1.000 ml 1 Liter
16554581 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16605805 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31118.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fed-Batch-Ergänzung mit Lipiden, Aminosäuren, Vitaminen und Wachstumsfaktoren für Hybridom-, HEK 293-, NS0-, CHO- und T-Zellen
  • Chemisch definiert (CD), frei von tierischen Komponenten (ADCF), Protein- und Hydrolyzate-frei
  • Zur Versorgung von Fed-Batch-Kulturen mit Lipiden, Aminosäuren, Vitaminen und Wachstumsfaktoren
  • Entwickelt für die Produktion rekombinanter Proteine mit verschiedenen Zelllinien, einschließlich Chinese Hamster Ovary (CHO), Human Embryonic Kidney (HEK) 293, NS0, Hybridom und T-Zellen
  • Entwickelt zur Unterstützung moderner Zellkulturherstellungsprozesse in Forschungs- und Bioprozessanwendungen
  • Hergestellt gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen
  • Erhältlich als gebrauchsfertige Flüssigfutterlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie CHO, HEK293, Hybridom, NS0, T-Zellen
Form Flüssig
Produkttyp Cell Boost Supplement
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steigerung von Produktivität und Zellertrag in Fed-Batch-Kulturen
Produktlinie HyClone
Menge 1.000 ml