Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 3 Supplement
Artikelnummer. 16675795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16675795 1.000 ml 1 Liter
16524581 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16675795 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31115.02
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fed-Batch-Ergänzung mit Aminosäuren, Vitaminen, Glucose und Spurenelementen für Hybridom- und Myelomzellen
  • Chemisch definiert (CD), frei von tierischen Bestandteilen (ADCF ), und proteinfrei
  • Unterstützt Fed-Batch-Kulturen  mit Aminosäuren, Vitaminen, Glukose und Spurenelementen
  • Entwickelt für die Produktion rekombinanter Proteine mit verschiedenen Zelllinien, einschließlich Hybridom- und Myelom-Zelllinien
  • Entwickelt zur Unterstützung moderner Zellkultur-Herstellungsprozesse  in Forschungs- und Bioprozessanwendungen
  • Hergestellt gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen
  • Erhältlich als gebrauchsfertige Flüssigfutterlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Hybridome, Myelome
Form Flüssig
Produkttyp Cell Boost Supplement
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Steigerung der Produktivität und des Zellwachstums in Fed-Batch-Kulturen
Produktlinie HyClone
Menge 1.000 ml