Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost 2 Supplement
Artikelnummer. 16665795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16665795 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16665795 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31114.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00 CHF
    132.87 CHF / 1 Liter
    Sparen 57.13 CHF
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ergänzt die Zellkultur mit Aminosäuren und Glucose und wird gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QC-Spezifikationen hergestellt.
Verbessert die Produktivität und Zellausbeute in Fed-Batch-Kulturen durch Ergänzung des Zellkulturmediums zum Ersetzen der Nährstoffe, die während der Zellkultur verbraucht werden. HyClone Cell Boost 2 Supplement liefert Aminosäuren und Glucose, um Fed-Batch-Kulturen in Forschungs Bioverfahrensanwendungen zu unterstützen.
Ist als praktische gebrauchsfertige Flüssigzufuhrlösung oder als Trockenpulversupplement erhältlich, das vor der Verwendung hydratisiert wird.
  • Cell Boost 2 wurde für Herstellungsverfahren entwickelt und ist chemisch definiert (CD), frei von tierischen Bestandteilen (ADCF), Proteinen und Hydrolysaten.
  • Diese Zellkultur-Ergänzung ist als gebrauchsfertige Flüssigkeit neben einem Trockenpulver erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht
Form Flüssig
Sterilität Unsteril
Ohne Additive Kein Poloxamer 188, Kein Glutamin
Menge 1000 mL