Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 1 Supplement
Artikelnummer. 16504581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16504581 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16504581 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31113.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Fed-Batch-Medienergänzung, die Aminosäuren, Vitamine und Glucose enthält, um Produktivität und Zellwachstum zu verbessern
  • Chemisch definiert (CD), frei von tierischen Komponenten (ADCF) und proteinfrei
  • Entwickelt zur Unterstützung moderner Zellkulturherstellungsprozesse in Forschungs- und Bioprozessanwendungen
  • Ergänzt die Zellkultur mit Aminosäuren, Vitaminen und Glucose
  • Enthält weder L-Glutamin, Poloxamer 188 noch Hydrolysate
  • Hergestellt gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen
  • Erhältlich als gebrauchsfertige Flüssigfutterlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie CHO, HEK293
Form Flüssig
Produkttyp Cell Boost Supplement
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Steigerung der Produktivität und des Zellwachstums in Fed-Batch-Kulturen
Produktlinie HyClone
Menge 500 ml