Learn More
GE Healthcare Hyclone™ HyClone™ CDM4MAb Medien
Artikelnummer. 10054523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10054523 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10054523 Lieferant GE Healthcare Hyclone™ Lieferanten-Nr. SH30802.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp HyClone CDM4MAb Medien
Ohne Additive Kein Glutamin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Anwendung serumfreier Medien bei der Herstellung monoklonaler Antikörper (Mabs) aus Hybridoma-Zelllinien und rekombinanten Myelom-Zelllinien für Forschung, Therapie und Diagnostik nimmt rasant zu.
Menge 500 mL
Zertifizierung/Konformität cGMP
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C