Learn More
Cytiva Puradisc™ Sterile 13 mm Spritzenfilter
Whatman™ Puradisc™ 13 mm-Spritzenfilter in steriler Ausführung eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
139.04 CHF - 274.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Sterilität | Sterile |
Filtrationsbereich | 1.3 cm2 |
Art des Einlasses | Female luer lock |
Nenndruck | 5.2 bar (75 psi) |
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11353295
|
Cytiva
6791-1302 |
PVDF | 0,2 μm | Männlicher Luer-Anschluss |
236.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11354704
|
Cytiva
6791-1304 |
PVDF | 0,45 μm | Männlicher Luer-Anschluss |
228.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11324664
|
Cytiva
6780-1302 |
PES | 0,2 μm | Männlicher Luer-Stecker |
235.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11363295
|
Cytiva
6780-1304 |
PES | 0,45 μm | Männlicher Luer-Stecker |
214.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11374654
|
Cytiva
6778-1302 |
PVDF | 0,2 μm | Schlauchspitze |
274.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11394684
|
Cytiva
6786-1302 |
Nylon | 0.2μm | Männlicher Luer-Anschluss |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11349234
|
Cytiva
6786-1301 |
Nylon | 0.1 μm | Male luer |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Durchmesser: 13Mm
- Probenvolumen von bis zu 10 ml
- Geringes Rückhaltevolumen von <25 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
- Optionale Glasmikrofaser
- Röhrchenspitzenformat (optional)
Spezifikation
Autoclavable | |
1.3 cm2 | |
5.2 bar (75 psi) | |
Up to 10 mL |
Sterile | |
Female luer lock | |
Syringe Filter | |
13 mm |