Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum (USA)
Beschreibung
Ergänzung des Zellkulturwachstums mit dem US-amerikanischen HyClone™ Kälberserum, einer ausgezeichneten und kostengünstigen Alternative zum fötalen Kälberserum (FBS).
HyClone Bovine Calf Serum is available with or without iron supplementation. Bovine calf serum products contain exceptionally high levels of transferrin, which, when supplemented, can provide three to four times as much available iron as FBS. In many applications, the performance of calf serum will equal or even surpass that of FBS. Bovine Calf Serum is filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters. Before dispensing, each lot of serum is pooled using true pool technology to ensure uniformity and consistency between bottles.
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | Insulin,Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Iron,TIBC,Percent Saturation,Glucose,IgG |
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen |
| Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Herkunftsland | United States |
| Produkttyp | Calf Bovine Serum |
| Menge | 500 ml |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
| Verarbeitung | Bestrahlt |
| Getestet auf | Blauzungenkrankheit, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Kaninchenvirus, Reovirus |
| Mehr anzeigen |