Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Expansionskit für mesenchymale Stammzellen
Artikelnummer. 11566351
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.000 ml
500 mL
Kit – zur Herstellung von 11 ml komplettem Medium
Packungsgröße:
1 Set
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11566351 500 mL 500 Milliliter
11576351 1.000 ml -
12300133 Kit – zur Herstellung von 11 ml komplettem Medium 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11566351 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30879.01
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unterstützen Sie die Expansion und Wartung undifferenzierter humaner mesenchymaler Stammzellen (hMSCs) mit dem HyClone™ AdvanceSTEM™ Expansionskit für mesenchymale Stammzellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Nicht differenzierte menschliche mesenchymale Stammzellen
Form Flüssig
Produkttyp Stammzell-Differenzierungsmedien
Sterilität Steril gefiltert
Menge 500 mL
Inhalt und Lagerung Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Beschreibung Basalmedium für mesenchymale Stammzellen