Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ human-somatisches Stammzellenmedium
Artikelnummer. 10763004
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Stammzell-Medien
Packungsgröße:
450 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
10763004 Stammzell-Medien 450 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10763004 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30886.02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erforschen Sie mesenchymale Stammzellen mit dem HyClone™ AdvanceSTEM™ human-somatischen Stammzellenmedium.
ES-geeignete Medien für Stammzellen
Die klassischen Kulturbedingungen für (129-derived) murine embryonale Stammzellen beinhalten die Kultivierung in Medien, die DMEM, FBS und LIF enthalten, sowie die Co-Kultivierung mit primären embryonalen Mausfibroblasten (MEFs). Unter diesen Bedingungen weisen pluripotente mESCs eine spezifische Morphologie auf und wachsen schnell in dichten Zellverbänden und erfordern eine tägliche Pflege.
Hersteller: SH30889.02 Art.-Nr.
Typ: AdvanceSTEM™ Chondrogenic Differentiation Medium, flüssig
Menge: 450mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Mesenchymale Stammzellen
Form Flüssig
Produkttyp Stammzell-Medien
Sterilität Steril gefiltert
Menge 450 mL
Inhalt und Lagerung Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern