Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung, ES-Zellen-qualifiziert
Click to view available options
Menge:
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Beschreibung
Unterstützen Sie das Wachstum der embryonalen Zellkultur mit der HyClone™ AdvanceSTEM™ phosphatgepufferten Kochsalzlösung von Dulbecco
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | cGMP und ISO 91:2 Richtlinien |
| Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
| Konzentration | 1 X |
| Produkttyp | DPBS |
| Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
| Ohne Additive | Kein Calcium, Kein Magnesium |
| Endotoxin-Gehalt | =1,0 EU/ml |
| pH | 7,0 bis 7,2 |
| Produktlinie | AdvanceSTEM ES Qualified |
| Menge | 500 ml |