Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Kryokonservierungsmedium
Artikelnummer. 10136473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10136473 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10136473 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30894.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zelltyp Embryonale Stammzellen (ESCs) und induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs)
Form Flüssig
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method 0.2 μm steril gefiltert
Menge 100 mL
Inhalt und Lagerung < -10 ° C
Beschreibung Kryokonservierungsmedium