Learn More
Cytiva HyClone™ ADCF-mAb Medien in Pulverform
Product Code. 12340043
Change view
Click to view available options
Menge:
5 L
Unit Size:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
12340043 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12340043 Supplier Cytiva Supplier No. SH30635.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Protein-freies Medium ohne tierische Bestandteile
Das ADCF-mAb Pulvermedium enthält kein Poloxamer 188, L-Glutamin, Phenolrot oder Natriumbikarbonat.
ADCF-mAb ist in flüssiger und pulverförmigem Format in anwenderfreundlicher Verpackung erhältlich.
  • Formulierung ohne tierische Bestandteile (ADCF)
  • Entwickelt für hohe Zellausbeute und monoklonale Antikörperproduktion (mAb)
  • Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
  • Rückverfolgbarkeit von Komponenten
  • Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Mit Additiven HEPES
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot
Menge 5 L