Learn More
Cytiva HyClone™ ActiSM Zellkulturmedien in Pulverform
Artikelnummer. 17225906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17225906 1 L 1 Liter
17215906 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17225906 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31038.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.35 CHF
    69.20 CHF / 1 Liter
    Sparen 18.15 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein chemisch definiertes ADCF-Zellkulturmedium, das für die Produktion von Proteinen mit hoher Ausbeute in CHO-Zellkulturprozessen optimiert ist.
Das HyClone ActiSM Medium ist für die Verwendung in Kombination mit HyClone dem ActiPro Medium und Cell Boost 7a und Cell Boost 7b Supplementen vorgesehen. Dieses Medium ist Teil des ActiPro Medien- und Supplement-Systems, das unter Berücksichtigung der Anpassung und Produktion entwickelt wurde. Das ActiPro System eignet sich zur allgemeinen biopharmazeutischen Herstellung mit CHO-Zelllinien, wie CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 und CHO-S.
  • Chemisch definierte ADCF-Formulierung, optimiert für die Produktion von Proteinen mit hoher Ausbeute
  • Ohne Hypoxanthin, Thymidin und Glycin (HAT-Supplement)
  • Empfohlen für den ersten Anpassungsschritt von Zellen, die in anderen Medien für eine schlanke Zellkulturen kultiviert wurden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Mit Additiven Poloxamer 188
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 1 L
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit