Learn More
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ SM-Medium in Pulverform
Artikelnummer. 17275896
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17275896 1 L 1 Liter
17265896 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17275896 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31029.06
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Frei von Hydrolysaten und tierischen Bestandteilen (ADCF)
Das ActiCHO SM Zellkulturmedium in Pulverform ist chemisch definiert und enthält Poloxamer 188 ohne Insulin oder L-Glutamin.
  • Frei von Hydrolysaten und tierischen Bestandteilen (ADCF). Das ActiCHO SM-Medium enthält keine Proteine, Peptide oder Wachstumsfaktoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Mit Additiven Poloxamer 188
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Insulin
Menge 1 L
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit