Learn More
Cytiva HyCell-STEM™ Medium
Artikelnummer. 15236067
Artikelnummer. 15236067 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SR30004.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kultivieren Sie humane embryonale Stammzellen (HESCs) und induzierte pluripotente Stammzellen (hiPS) Zellen mit HyCell-STEM™ Medium, einem kompletten Medium, das für die Verwendung mit Stammzellen in Feeder-Layer-Kulturen vorgesehen ist. Diese definierte, serumfreie Formulierung wird für die Erweiterung und Aufrechterhaltung von Stammzellkolonien auf Feeder-Layer-Kulturen mit täglichen oder zweitäglichen Fütterungen verwendet, was bei gleichzeitiger Erhaltung der Pluripotenz zu einem erhöhten Zellwachstum mit weniger Durchgängen führt.