Learn More
Techne™ Stuart™ HB-3D Röhrchenträger/-halter
Artikelnummer. 12046625
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
16 x 15 ml-Röhrchen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen
12046625 16 x 15 ml-Röhrchen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12046625 Lieferant Techne™ Lieferanten-Nr. 3945529
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Inkubators mit diesen Ersatzteile und Zubehör.
  • Lieferung mit Klemme
  • Erhältlich für 16 x 15 ml oder 8 x 50 ml
  • Unterstützung bei Anwendungen wie Nukleinsäurehybridisierungen wie Northern (RNA) Blots/Hybridisierungen, Southern (DNA) Blots/Hybridisierungen, Western (Protein) Blots und molekularbiologische Assays
Spezifikation
Aufnahmevermögen 16 x 15 ml-Röhrchen
Typ Röhrchenträger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Northern-, Southern-, Western Blots- und Molekularbiologie-Assays