Learn More
Techne™ Stuart™ HB-3D Röhrchenträger/-halter
Beschreibung
- Lieferung mit Klemme
- Erhältlich für 16 x 15 ml oder 8 x 50 ml
- Unterstützung bei Anwendungen wie Nukleinsäurehybridisierungen wie Northern (RNA) Blots/Hybridisierungen, Southern (DNA) Blots/Hybridisierungen, Western (Protein) Blots und molekularbiologische Assays
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 8 x 50 ml-Röhrchen |
| Typ | Röhrchenträger |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Northern-, Southern-, Western Blots- und Molekularbiologie-Assays |