Learn More
Axygen™ HybridRack™ Pipet Tip, Standard, Maxymum Recovery Surface
The HybridRack System removes approximately 70% of the plastic compared to traditional plastic pipet tip racks.
116.72 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Maxymum Recovery Surface |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Sterilität | Steril |
Farbe | Yellow |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30090427
![]() |
Axygen™
ERF-100-L-R-S |
100 μl |
116.72 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30090439
![]() |
Axygen™
ERF-200NX-L-R-S |
200 μL |
116.72 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30090433
![]() |
Axygen™
ERF-20-L-R-S |
20 μL |
116.72 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The Axygen HybridRack System combines sustainability and functionality to create a new, ecofriendly pipet tip product that is backed by Corning’s quality and value.
- The HybridRack System removes approximately 70% of the plastic compared to traditional plastic pipet tip racks.
- The plastic deck combined with the paperboard base provides a stable pipetting platform. The HybridRack is designed for end users to pipet directly from it, even when using a multi-channel instrument.
- The paperboard base can be easily recycled through most local curbside recycling programs.
- All HybridRack part numbers are provided sterile. Filtered, Maxymum Recovery, and non-filtered configurations are available.
- The HybridRack System is manufactured in the USA at an ISO 13485, ISO 14001, and EnergyStar registered facility.
- The pipet tips included in the HybridRack offering are the same tips as the Axygen MultiRack product line.
Spezifikation
Maxymum Recovery Surface | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Racks | |
Pipet Tip | |
Universelle Passform | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Yellow | |
Universal | |
Standard | |
Single-use | |
No | |
None |