Learn More
Axygen™ HybridRack™ Pipet Tip, Standard, Maxymum Recovery Surface Artikelnummer.: 30090439
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Axygen™ HybridRack™ Pipet Tip, Standard, Maxymum Recovery Surface
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30090439 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
200 μl, 960 Stück
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. 30090439
Marke: Axygen™ ERF200NXLRS
Zurück zur Schule mit Corning
Aktionscode 24086 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
The HybridRack System removes approximately 70% of the plastic compared to traditional plastic pipet tip racks.
The Axygen HybridRack System combines sustainability and functionality to create a new, ecofriendly pipet tip product that is backed by Corning’s quality and value.
  • The HybridRack System removes approximately 70% of the plastic compared to traditional plastic pipet tip racks.
  • The plastic deck combined with the paperboard base provides a stable pipetting platform. The HybridRack is designed for end users to pipet directly from it, even when using a multi-channel instrument.
  • The paperboard base can be easily recycled through most local curbside recycling programs.
  • All HybridRack part numbers are provided sterile. Filtered, Maxymum Recovery, and non-filtered configurations are available.
  • The HybridRack System is manufactured in the USA at an ISO 13485, ISO 14001, and EnergyStar registered facility.
  • The pipet tips included in the HybridRack offering are the same tips as the Axygen MultiRack product line.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Quellenreduzierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Maxymum Recovery Surface
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Yellow
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kompatibilität Universal
Format Racks
Spitzenform Standard
Produkttyp Pipet Tip
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Graduated No
Material Polypropylen
Graduierungen None
Name des Produkts
Axygen™ HybridRack™ Pipet Tip, Standard, Maxymum Recovery Surface >