Learn More
Axygen™ HybridRack™ Pipet Tip, Extended Length, Maxymum Recovery Surface
GREENER_CHOICE
The HybridRack System removes approximately 70% of the plastic compared to traditional plastic pipet tip racks.
116.72 CHF - 151.74 CHF
Spezifikation
Beschreibung Maxymum Recovery Surface
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kompatibilität Universal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
30090431
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
ERF-10XT-L-R-S
10 μL Rot
116.72 CHF
960 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30090438
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
ERF-1000XT-L-R-S
1000 μL Blau
151.74 CHF
960 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
30090441
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
ERF-300XT-L-R-S
300 μL Grün
151.74 CHF
960 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Axygen HybridRack System combines sustainability and functionality to create a new, ecofriendly pipet tip product that is backed by Corning’s quality and value.
  • The HybridRack System removes approximately 70% of the plastic compared to traditional plastic pipet tip racks.
  • The plastic deck combined with the paperboard base provides a stable pipetting platform. The HybridRack is designed for end users to pipet directly from it, even when using a multi-channel instrument.
  • The paperboard base can be easily recycled through most local curbside recycling programs.
  • All HybridRack part numbers are provided sterile. Filtered, Maxymum Recovery, and non-filtered configurations are available.
  • The HybridRack System is manufactured in the USA at an ISO 13485, ISO 14001, and EnergyStar registered facility.
  • The pipet tips included in the HybridRack offering are the same tips as the Axygen MultiRack product line.
Spezifikation
Spezifikation
Maxymum Recovery Surface
Steril
Universal
Extra lang
Single-use
No
Gefiltert
Nicht autoklavierbar
Racks
Pipet Tip
Universelle Passform
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ HybridRack™ Pipet Tip, Extended Length, Maxymum Recovery Surface