Description
Der Axygen HybridRack Das System vereint Nachhaltigkeit und Funktionalität zu einem neuen, umweltfreundlichen Pipettenspitzenprodukt, das auf der Qualität und dem Wert von Corning basiert.
- Der HybridRack Das System reduziert den Kunststoffanteil im Vergleich zu herkömmlichen Pipettenspitzengestellen aus Kunststoff um etwa 70 %.
- Die Kunststoffplatte in Kombination mit dem Kartonsockel bietet eine stabile Pipettierplattform. Der HybridRack ist so konzipiert, dass Endanwender direkt daraus pipettieren können, auch bei Verwendung eines Mehrkanal-Instruments.
- Der Kartonboden kann problemlos über die meisten lokalen Recyclingprogramme für die Abholung am Straßenrand recycelt werden.
- Alle HybridRack Die Teilenummern werden steril angegeben. Gefiltert, Maxymum Recovery Es sind auch ungefilterte Konfigurationen verfügbar.
- Der HybridRack Das System wird hergestellt in USA bei einem ISO 13485, ISO 14001 und EnergyStar-registrierte Anlage.
- Die im Lieferumfang enthaltenen Pipettenspitzen HybridRack Das Angebot beinhaltet die gleichen Tipps wie die Axygen MultiRack Produktlinie.
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Rot |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Extra lang |
| Produkttyp | Pipettenspitze |
| Farbcode | Rot |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Show More |