Learn More
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator
Use and recover volumes as low as 5 mL, ensuring preservation of precious samples with the HI-200 Series Hybridization Incubator.
Marke: Cole-Parmer™ 39455-03
Beschreibung
HB-3D Hybrigene- Temperaturbereich von 10 °C über Raumtemperatur bis 80 °C
- Kann bis zu 16 kleine oder 4 große Glasröhrchen aufnehmen
- Flexibilität zu einem erschwinglichen Preis, mit hervorragender Temperaturgenauigkeit und Gleichmäßigkeit
- Hybrigene ist eine kompakte, stapelbare Alternative zum HB-1D Hybridisierer bei beengten Platzverhältnissen
- Stapeln Sie bis zu 3 Öfen und sparen Sie so wertvollen Laborplatz
- Kompakt, einfach zu handhaben und als vollständiger Schutz vor Hybridisierungsgefahren
- Temperaturbereich von 10 °C über Raumtemperatur bis 100 °C
- Hohe Kapazität mit bis zu 24 Mini-Röhrchen oder 6 einzelnen großen Röhrchen
- Hybridisierungen können mit einem minimalen Volumen von 5 ml durchgeführt werden
- Justierbare Füße für präzise Nivellierung
- Die einzigartige doppelt verglaste Glastür schließt leise und sicher und bietet dauerhaften Schutz
Spezifikation
24 Mini or 6 Large Tubes | |
Hybridisierungs-Inkubator | |
3 große Röhrchen FHB12 | |
0.5 bis 20 U/min | |
13 in. | |
11 lb. | |
230 V, 50 Hz, 750 W | |
750 W |
10 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C | |
LED-Digitalanzeige | |
Gehäuse HB-1D | |
< ±1.0 °C | |
330 mm | |
5 kg | |
230 V | |
50 bis 60 Hz |