Learn More
MP Biomedicals™ Hyaluronidase aus Streptomyces Hyalurolyticus
Artikelnummer. 11423556 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
4 x 100 U
Hemmstoffe:
Mn++, Mg++, Kaliumferricyanid
Molekulargewicht:
91000
Packungsgröße:
400 Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Hemmstoffe Molekulargewicht unitSize
11423556 4 x 100 U Mn++, Mg++, Kaliumferricyanid 91000 400 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11423556 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 08320421
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Enzymaktivität wird durch eine Änderung der optischen Dichte in einer Hyaluronsäurlösung bestimmt.
  • Von Streptomyces hyalurolyticus
  • Gefriergetrocknet, salzfrei
  • Aktivität: ∽2000 Einheiten/mg
  • Protease- und Lysozym-frei
  • Jedes Fläschchen enthält 100 U
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration ≈2000 U/mg
Farbe Weiß
pH 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellbiologie und -analyse
Inhalt und Lagerung 0°bis 5 °C
Quelle Streptomyces hyalurolyticus
Menge 4 x 100 U
Produkttyp Hyaluronidase
Molekulargewicht 91000
Hemmstoffe Mn++, Mg++, Kaliumferricyanid
Form Lyophilisiertes Pulver