Learn More
Hamilton™ HVD4-5-VENTIL
Artikelnummer. 11580102
Click to view available options
Auslösung:
Manuell
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11580102
Marke: Hamilton™ 86738
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hamilton (HV)-Kegelventile bieten eine wirtschaftliche und flexible Methode zum kundenspezifischen Aufbau eines Durchflusskontrollsystems, vom einfachen Auf/Zu-Ventil bis hin zu komplexeren Anordnungen mit mehreren Ventilen, die eine Kombination aus Regelkreisen und Verteilerventilen nutzen.
Datenblatt
  • Ventilmodell – 4-5
  • Beschreibung des Ventilmodells – Flusspfad, 4 Anschlüsse
  • Flüssigkeitsdurchfluss – PTFE/CTFE
  • Ventilgröße – HV
  • Nominaler Anschlussdurchmesser – 0,059 Zoll (1,5 mm)
  • Abmessungen des äußeren Ventilgehäuses – 0,75 Zoll (19,1 mm)
  • Gehäusematerial – Aluminium
  • Gesamtes Totvolumen – 16,8 μl
  • Betätigt – Manuell
  • Losbrechmoment – 15 oz in (105,9 mNm)
  • Platinenmontage – Nein
  • Höchsttemperatur bei Betrieb – 38 °C (100 °F)
  • Mindesttemperatur bei Betrieb – -12 °C (10 °F)
  • Betriebsdruck – 0 bis 100 psig (0 bis 6,9 bar)
  • Höchsttemperatur bei Lagerung – 38 °C (100 °F)
  • Mindesttemperatur bei Lagerung – -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Auslösung Manuell
No. of Ports Flusspfad, 4 Anschlüsse