Learn More
Hamilton™ HVC Standard-Keramikventile
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl (Gehäuse)
Modell:
3-2 Modell
3-5 Modell
T 3-2 Modell
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der starre Keramik-Flüssigkeitspfad ist beständig gegen Verkratzen aus Salzkristallen
- Bietet hervorragende Lebensdauer und Leistung
- Außergewöhnlich einfach zu warten und zu modifizieren
- Maximiert die Flexibilität und den Wert
- Ideal für Niederdruck-Applikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Modell T 3-2, 3 Anschlüsse, Aluminiumgehäuse |
| Zur Verwendung mit | PSD/4- und 8-Spritzenantriebsmodule |
| Material | Aluminium |
| Modell | T 3-2 Modell |
| Typ | Keramik HV-Ventil |