Learn More
Rotronic™ Feuchtigkeitsstandard
Artikelnummer. 11910665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11910665 5 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11910665 Lieferant Rotronic™ Lieferanten-Nr. EA50SCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 CHF
    124.05 CHF / 5 Stück
    Sparen 39.95 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Hygrometer
Typ Feuchtigkeitsstandard
Menge 5 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • etalon d'humidite 50% HR
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride