Learn More
Huminsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408651
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11388898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041747.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1415-93-6
Metal chelator; pigments.Humic acid is used as a soil supplement in agriculture and human nutritional supplement. It is used to improve the growth and cultivation of crops, citrus, turf, flowers. It is also used to improve the strength of organically-deficient soils. It is utilized to stimulate the immune system and treating the influenza, avian flu, swine flu and other viral infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1415-93-6
MDL-Nummer MFCD00147177
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Humic acid
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water,with much swellingSoluble in organic solvents like acetone and benzenol. Slightly soluble in water.
Menge 5g
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Humic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Humic acids