Learn More
Huminsäure, Natriumsalz, 45 – 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-143664 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5g
100g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10284820
Marke: Thermo Scientific Acros 120860050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 68131-04-4 | C9H8Na2O4 | 226.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68131-04-4
Summenformel C9H8Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 226.139
MDL-Nummer MFCD00135560
InChI-Schlüssel HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
PubChem CID 21908873
IUPAC-Name Dinatriumhydrolyse, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-Dicarboxylat
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Humic acid, sodium salt
Namenshinweis tech., 50-60% (as humic acid)
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Farbe Schwarz
Prozentgehaltsbereich 45-70%
Reinheit (%) 45 to 70%
Güte Technisch
Menge 5g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 14 % bis 25% (105 °C, 4 Stunden)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver