Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human IL-1 alpha protein
Artikelnummer. 17640087 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
1000 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
1000 Mikrogramm
Artikelnummer. 17640087
Marke: Proteintech HZ132010UG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
HumanKine™ recombinant protein
Spezifikation
Zugriffsnummer P01583
Zusammensetzung 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
Gen-ID (Entrez) 3552
Molekulargewicht 22 kDa, monomer, glycosylated
Menge 1000 μg
Quelle HEK293
Lagerungsbedingungen Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Spezifische Reaktivität Human|Mouse
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Aktivität 0.075-0.375 ng/mL EC50
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%