missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech HumanKine™ recombinant human DKK-1 protein

Artikelnummer. 17690067 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
1000 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
1000 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17690067

Marke: Proteintech HZ131410UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

HumanKine™ recombinant protein

DKK-1 (Dickkopf WNT signaling pathway inhibitor 1) is a member of the DKK protein family. Other members of this family include DKK-2, DKK-3, and DKK-4. The DKK family proteins share 35-40 % homology between various members. Recombinant human DKK-1 expressed in HEK293 cells is a 35-45kDa glycosylated protein. It is a secreted protein that functions as a negative regulator of Wnt/β-catenin signaling pathway. Wnt/ β-catenin signaling pathway involves binding of the Wnt ligands to the seven-transmembrane receptor, Frizzled, and the coreceptor lipoprotein-related protein 5 and 6 (LRP5/6). DKK1 forms a ternary complex with LRP5/6 and another receptor, Kremen, followed by endocytosis of this complex and removal of LRP5/6 from the cell surface. It has been suggested that DKK-1 permits anterior development by inhibiting Wnt/ β-catenin signaling, which is essential for posterior patterning in vertebrates. The balance between Wnt signaling and DKK-1 inhibition is critical for bone formation and homeostasis and insufficient or excess DKK-1 activity in bone results in increased or decreased bone density, respectively. (PMID: 17143291; 12050670; 10570958)

Spezifikation

Zugriffsnummer O94907
Zusammensetzung 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
Gen-ID (Entrez) 22943
Molekulargewicht 35-38 kDa
Menge 10 μg
Quelle HEK293
Lagerungsbedingungen Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Spezifische Reaktivität Human
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Aktivität 7-70 ng/mL EC50
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt