Learn More
Abnova™ Human ZNFX1 Partial ORF (NP_066363.1, 50 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00057169-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16119046
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: PGRHPRANNHPAAYWQREERFRAMGRNPHQGRRNQEGHASDEARDQRHDQENDTRWRNGNQDCRNRRPPWSNDNFQQWRTPHQKPTEQPQQAKKLGYKFLE
Spezifikation
Spezifikation
NP_066363.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PGRHPRANNHPAAYWQREERFRAMGRNPHQGRRNQEGHASDEARDQRHDQENDTRWRNGNQDCRNRRPPWSNDNFQQWRTPHQKPTEQPQQAKKLGYKFLE
RUO
ZNFX1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
57169
ZNFX1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ39275/MGC131926
ZNFX1
Recombinant
wheat germ expression system