Learn More
Abnova™ Human ZNFN1A5 Partial ORF (NP_071911.2, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_071911.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64376
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16169626
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064376-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16159626
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064376-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Members of the Ikaros (ZNFN1A1; MIM 603023) family of transcription factors, which includes Pegasus, are expressed in lymphocytes and are implicated in the control of lymphoid development.[supplied by OMIM]
Sequence: GEKKPEPLDFVKDFQEYLTQQTHHVNMISGSVSGDKEAEALQGAGTDGDQNGLDHPSVEVSLDENSGMLVDGFERTFDGKLKCRYCNYASKGTARLIEH
Spezifikation
Spezifikation
NP_071911.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp781B0249/FLJ22973/PEGASUS/ZNFN1A5
IKZF5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
64376
ZNFN1A5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GEKKPEPLDFVKDFQEYLTQQTHHVNMISGSVSGDKEAEALQGAGTDGDQNGLDHPSVEVSLDENSGMLVDGFERTFDGKLKCRYCNYASKGTARLIEH
RUO
IKZF5