Learn More
Abnova™ Human ZNF75A Partial ORF (NP_694573.1, 58 a.a. - 162 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00007627-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16187775
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: SPEFKDSAGKSPTGLKLKNDTENHQPVSLSDLEIQASAGVISKKAKVKVPQKTAGKENHFDMHRVGKWHQDFPVKKRKKLSTWKQELLKLMDRHKKDCAREKPFK
Spezifikation
Spezifikation
NP_694573.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.29kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SPEFKDSAGKSPTGLKLKNDTENHQPVSLSDLEIQASAGVISKKAKVKVPQKTAGKENHFDMHRVGKWHQDFPVKKRKKLSTWKQELLKLMDRHKKDCAREKPFK
RUO
ZNF75A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7627
ZNF75A (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ31529
ZNF75A
Recombinant
wheat germ expression system