missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ZNF740 Full-length ORF (NP_001004304.1, 1 a.a. - 193 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00283337-P01.2ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 16169843

  • 247.00 CHF / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MAQASLLACEGLAGVSLVPTAASKKMMLSQIASKQAENGERAGSPDVLRCSSQGHRKDSDKSRSRKDDDSLSEASHSKKTVKKVVVVEQNGSFQVKIPKNFVCEHCFGAFRSSYHLKRHILIHTGEKPFECDICDMRFIQKYHLERHKRVHSGEKPYQCERCHQCFSRTDRLLRHKRMCQGCQSKTSDGQFSL
Spezifikation

Spezifikation

NP_001004304.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
48.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
2 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC61706/Zfp740
ZNF740
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
283337
ZNF740 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAQASLLACEGLAGVSLVPTAASKKMMLSQIASKQAENGERAGSPDVLRCSSQGHRKDSDKSRSRKDDDSLSEASHSKKTVKKVVVVEQNGSFQVKIPKNFVCEHCFGAFRSSYHLKRHILIHTGEKPFECDICDMRFIQKYHLERHKRVHSGEKPYQCERCHQCFSRTDRLLRHKRMCQGCQSKTSDGQFSL
RUO
ZNF740
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote