Learn More
Abnova™ Human ZNF639 Full-length ORF (NP_057415.1, 1 a.a. - 485 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129772
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human ZNF639 Full-length ORF (NP_057415.1, 1 a.a. - 485 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129772
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129772
Marke: Abnova™ H00051193P01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MNEYPKKRKRKTLHPSRYSDSSGISRIADGFNGIFSDHCYSVCSMRQPDLKYFDNKDDDSDTETSNDLPKFADGIKARNRNQNYLVPSPVLRILDHTAFSTEKSADIVICDEECDSPESVNQQTQEESPIEVHTAEDVPIAVEVHAISEDYDIETENNSSESLQDQTDEEPPAKLCKILDKSQALNVTAQQKWPLLRANSSGLYKCELCEFNSKYFSDLKQHMILKHKRTDSNVCRVCKESFSTNMLLIEHAKLHEEDPYICKYCDYKTVIFENLSQHIADTHFSDHLYWCEQCDVQFSSSSELYLHFQEHSCDEQYLCQFCEHETNDPEDLHSHVVNEHACKLIELSDKYNNGEHGQYSLLSKITFDKCKNFFVCQVCGFRSRLHTNVNRHVAIEHTKIFPHVCDDCGKGFSSMLEYCKHLNSHLSEGIYLCQYCEYSTGQIEDLKIHLDFKHSADLPHKCSDCLMRFGNERELISHLPVHETT
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_057415.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 51193
Molekulargewicht 82.5kDa
Name ZNF639 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MNEYPKKRKRKTLHPSRYSDSSGISRIADGFNGIFSDHCYSVCSMRQPDLKYFDNKDDDSDTETSNDLPKFADGIKARNRNQNYLVPSPVLRILDHTAFSTEKSADIVICDEECDSPESVNQQTQEESPIEVHTAEDVPIAVEVHAISEDYDIETENNSSESLQDQTDEEPPAKLCKILDKSQALNVTAQQKWPLLRANSSGLYKCELCEFNSKYFSDLKQHMILKHKRTDSNVCRVCKESFSTNMLLIEHAKLHEEDPYICKYCDYKTVIFENLSQHIADTHFSDHLYWCEQCDVQFSSSSELYLHFQEHSCDEQYLCQFCEHETNDPEDLHSHVVNEHACKLIELSDKYNNGEHGQYSLLSKITFDKCKNFFVCQVCGFRSRLHTNVNRHVAIEHTKIFPHVCDDCGKGFSSMLEYCKHLNSHLSEGIYLCQYCEYSTGQIEDLKIHLDFKHSADLPHKCSDCLMRFGNERELISHLPVHETT
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 6230400O18Rik/ANC-2H01/ANC_2H01/ZASC1
Gebräuchliche Bezeichnung ZNF639
Gensymbol ZNF639
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ZNF639 Full-length ORF (NP_057415.1, 1 a.a. - 485 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >