Learn More
Abnova™ Human ZNF620 Full-length ORF (AAI53009.1, 1 a.a. - 422 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00253639-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16129603
  • 433.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-07-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MFQTAWRQEPVTFEDVAVYFTQNEWASLDSVQRALYREVMLENYANVASLAFPFTTPVLVSQLEQGELPWGLDPWEPMGREALRGICPGDEARTEKEGLTPKDHVSKETESFRLMVGGLPGNVSQHLDFGSSLEQPQGHWIIKTKSKRRHFTDTSARHHEAYEVKNGEKFEKLGKNISVSTQLTTNQTNPSGQISYECGQCGRYFIQMADFHRHEKCHTGEKSFECKECGKYFRYNSLLIRHQIIHTGKKPFKCKECGKGLSSDTALIQHQRIHTGEKPYECKECGKAFSSSSVFLQHQRFHTGEKLYECNECWKTFSCSSSFTVHQRMHTGEKPYECKECGKRLSSNTALTQHQRIHTGEKPFECKECGKAFNQKITLIQHQRVHTGEKPYECKVCGKTFSWCGRFILHQKLHTQKTPVQA
Spezifikation
Spezifikation
AAI53009.1
Liquid
253639
ZNF620 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MFQTAWRQEPVTFEDVAVYFTQNEWASLDSVQRALYREVMLENYANVASLAFPFTTPVLVSQLEQGELPWGLDPWEPMGREALRGICPGDEARTEKEGLTPKDHVSKETESFRLMVGGLPGNVSQHLDFGSSLEQPQGHWIIKTKSKRRHFTDTSARHHEAYEVKNGEKFEKLGKNISVSTQLTTNQTNPSGQISYECGQCGRYFIQMADFHRHEKCHTGEKSFECKECGKYFRYNSLLIRHQIIHTGKKPFKCKECGKGLSSDTALIQHQRIHTGEKPYECKECGKAFSSSSVFLQHQRFHTGEKLYECNECWKTFSCSSSFTVHQRMHTGEKPYECKECGKRLSSNTALTQHQRIHTGEKPFECKECGKAFNQKITLIQHQRVHTGEKPYECKVCGKTFSWCGRFILHQKLHTQKTPVQA
RUO
ZNF620
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
73.37kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC50836
ZNF620
Yes
wheat germ expression system