Learn More
Abnova™ Human ZNF599 Full-length ORF (NP_001007249.1, 1 a.a. - 588 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128513
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human ZNF599 Full-length ORF (NP_001007249.1, 1 a.a. - 588 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128513
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128513
Marke: Abnova™ H00148103P01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MAAPALALVSFEDVVVTFTGEEWGHLDLAQRTLYQEVMLETCRLLVSLGHPVPKPELIYLLEHGQELWTVKRGLSQSTCAGEKAKPKITEPTASQLAFSEESSFQELLAQRSSRDSRLGQARDEEKLIKIQEGNLRPGTNPHKEICPEKLSYKHDDLEPDDSLGLRVLQERVTPQDALHECDSQGPGKDPMTDARNNPYTCTECGKGFSKKWALVRHQQIHAGVKPYECNECGKACRYMADVIRHMRLHTGEKPYKCIECGKAFKRRFHLTEHQRIHTGDKPYECKECGKAFTHRSSFIQHNMTHTREKPFLCKECGKAFYYSSSFAQHMRIHTGKKLYECGECGKAFTHRSTFIQHNVTHTGEKPFLCKECGKTFCLNSSFTQHMRIHTGEKPYECGECGKAFTHRSTFIRHKRTHTGEKPFECKECGKAFCDSSSLIQHMRIHTGEKPYECSECGKAFTHHSVFIRHNRTHSGQKPLECKECAKAFYYSSSFTRHMRIHTGEKPYVCRECGKAFTQPANFVRHNRIHTGEKPFECKECEKAFCDNFALTQHMRTHTGEKPFECNECGKTFSHSSSFTHHRKIHTRV
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001007249.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 148103
Molekulargewicht 93.9kDa
Name ZNF599 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MAAPALALVSFEDVVVTFTGEEWGHLDLAQRTLYQEVMLETCRLLVSLGHPVPKPELIYLLEHGQELWTVKRGLSQSTCAGEKAKPKITEPTASQLAFSEESSFQELLAQRSSRDSRLGQARDEEKLIKIQEGNLRPGTNPHKEICPEKLSYKHDDLEPDDSLGLRVLQERVTPQDALHECDSQGPGKDPMTDARNNPYTCTECGKGFSKKWALVRHQQIHAGVKPYECNECGKACRYMADVIRHMRLHTGEKPYKCIECGKAFKRRFHLTEHQRIHTGDKPYECKECGKAFTHRSSFIQHNMTHTREKPFLCKECGKAFYYSSSFAQHMRIHTGKKLYECGECGKAFTHRSTFIQHNVTHTGEKPFLCKECGKTFCLNSSFTQHMRIHTGEKPYECGECGKAFTHRSTFIRHKRTHTGEKPFECKECGKAFCDSSSLIQHMRIHTGEKPYECSECGKAFTHHSVFIRHNRTHSGQKPLECKECAKAFYYSSSFTRHMRIHTGEKPYVCRECGKAFTQPANFVRHNRIHTGEKPFECKECEKAFCDNFALTQHMRTHTGEKPFECNECGKTFSHSSSFTHHRKIHTRV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung ZNF599
Gensymbol ZNF599
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ZNF599 Full-length ORF (NP_001007249.1, 1 a.a. - 588 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >