Learn More
Abnova™ Human ZNF398 Partial ORF (NP_065832.1, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129176
Abnova™ Human ZNF398 Partial ORF (NP_065832.1, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129176
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129176
Marke: Abnova™ H00057541Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of the Kruppel family of C2H2-type zinc-finger transcription factor proteins. The encoded protein acts as a transcriptional activator. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. Other transcript variants have been described, but their full length sequence has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MKGNYESLISMDYAINQPDVLSQIQPEGEHNTEDQAGPEESEIPTDPSEEPGISTSDILSWIKQEEEPQVGAPPESKESDVYKSTYADEE
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_065832.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 57541
Molekulargewicht 35.64kDa
Name ZNF398 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MKGNYESLISMDYAINQPDVLSQIQPEGEHNTEDQAGPEESEIPTDPSEEPGISTSDILSWIKQEEEPQVGAPPESKESDVYKSTYADEE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias KIAA1339/P51/P71/ZER6
Gebräuchliche Bezeichnung ZNF398
Gensymbol ZNF398
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ZNF398 Partial ORF (NP_065832.1, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >