Learn More
Abnova™ Human ZNF398 Partial ORF (NP_065832.1, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_065832.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 57541
Molekulargewicht 35.64kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16139176
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00057541-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16129176
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00057541-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the Kruppel family of C2H2-type zinc-finger transcription factor proteins. The encoded protein acts as a transcriptional activator. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. Other transcript variants have been described, but their full length sequence has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MKGNYESLISMDYAINQPDVLSQIQPEGEHNTEDQAGPEESEIPTDPSEEPGISTSDILSWIKQEEEPQVGAPPESKESDVYKSTYADEE
Spezifikation
Spezifikation
NP_065832.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA1339/P51/P71/ZER6
ZNF398
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
57541
ZNF398 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MKGNYESLISMDYAINQPDVLSQIQPEGEHNTEDQAGPEESEIPTDPSEEPGISTSDILSWIKQEEEPQVGAPPESKESDVYKSTYADEE
RUO
ZNF398