Learn More
Abnova™ Human ZNF385 Full-length ORF (NP_056296.1, 1 a.a. - 366 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127922
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human ZNF385 Full-length ORF (NP_056296.1, 1 a.a. - 366 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127922
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127922
Marke: Abnova™ H00025946P01.10ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Zinc finger proteins, such as ZNF385A, are regulatory proteins that act as transcription factors, bind single- or double-stranded RNA, or interact with other proteins (Sharma et al., 2004 [PubMed 15527981]).[supplied by OMIM]
Sequence: MQPPLDLKQILPFPLEPAPTLGLFSNYSTMDPVQKAVLSHTFGGPLLKTKRPVISCNICQIRFNSQSQAEAHYKGNRHARRVKGIEAAKTRGREPGVREPGDPAPPGSTPTNGDGVAPRPVSMENGLGPAPGSPEKQPGSPSPPSIPETGQGVTKGEGGTPAPASLPGGSKEEEEKAKRLLYCALCKVAVNSLSQLEAHNKGTKHKTILEARSGLGPIKAYPRLGPPTPGEPEAPAQDRTFHCEICNVKVNSEVQLKQHISSRRHRDGVAGKPNPLLSRHKKSRGAGELAGTLTFSKELPKSLAGGLLPSPLAVAAVMAAAAGSPLSLRPAPAAPLLQGPPITHPLLHPAPGPIRTAHGPILFSPY
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_056296.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 25946
Molekulargewicht 64.7kDa
Name ZNF385 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MQPPLDLKQILPFPLEPAPTLGLFSNYSTMDPVQKAVLSHTFGGPLLKTKRPVISCNICQIRFNSQSQAEAHYKGNRHARRVKGIEAAKTRGREPGVREPGDPAPPGSTPTNGDGVAPRPVSMENGLGPAPGSPEKQPGSPSPPSIPETGQGVTKGEGGTPAPASLPGGSKEEEEKAKRLLYCALCKVAVNSLSQLEAHNKGTKHKTILEARSGLGPIKAYPRLGPPTPGEPEAPAQDRTFHCEICNVKVNSEVQLKQHISSRRHRDGVAGKPNPLLSRHKKSRGAGELAGTLTFSKELPKSLAGGLLPSPLAVAAVMAAAAGSPLSLRPAPAAPLLQGPPITHPLLHPAPGPIRTAHGPILFSPY
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp586G1122/HZF/RZF/ZFP385/ZNF385
Gebräuchliche Bezeichnung ZNF385A
Gensymbol ZNF385A
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ZNF385 Full-length ORF (NP_056296.1, 1 a.a. - 366 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >