Learn More
Abnova™ Human ZNF385 Full-length ORF (NP_056296.1, 1 a.a. - 366 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_056296.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 25946
Molekulargewicht 64.7kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16137922
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00025946-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16127922
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00025946-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zinc finger proteins, such as ZNF385A, are regulatory proteins that act as transcription factors, bind single- or double-stranded RNA, or interact with other proteins (Sharma et al., 2004 [PubMed 15527981]).[supplied by OMIM]
Sequence: MQPPLDLKQILPFPLEPAPTLGLFSNYSTMDPVQKAVLSHTFGGPLLKTKRPVISCNICQIRFNSQSQAEAHYKGNRHARRVKGIEAAKTRGREPGVREPGDPAPPGSTPTNGDGVAPRPVSMENGLGPAPGSPEKQPGSPSPPSIPETGQGVTKGEGGTPAPASLPGGSKEEEEKAKRLLYCALCKVAVNSLSQLEAHNKGTKHKTILEARSGLGPIKAYPRLGPPTPGEPEAPAQDRTFHCEICNVKVNSEVQLKQHISSRRHRDGVAGKPNPLLSRHKKSRGAGELAGTLTFSKELPKSLAGGLLPSPLAVAAVMAAAAGSPLSLRPAPAAPLLQGPPITHPLLHPAPGPIRTAHGPILFSPY
Spezifikation
Spezifikation
NP_056296.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
64.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MQPPLDLKQILPFPLEPAPTLGLFSNYSTMDPVQKAVLSHTFGGPLLKTKRPVISCNICQIRFNSQSQAEAHYKGNRHARRVKGIEAAKTRGREPGVREPGDPAPPGSTPTNGDGVAPRPVSMENGLGPAPGSPEKQPGSPSPPSIPETGQGVTKGEGGTPAPASLPGGSKEEEEKAKRLLYCALCKVAVNSLSQLEAHNKGTKHKTILEARSGLGPIKAYPRLGPPTPGEPEAPAQDRTFHCEICNVKVNSEVQLKQHISSRRHRDGVAGKPNPLLSRHKKSRGAGELAGTLTFSKELPKSLAGGLLPSPLAVAAVMAAAAGSPLSLRPAPAAPLLQGPPITHPLLHPAPGPIRTAHGPILFSPY
RUO
ZNF385A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
25946
ZNF385 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp586G1122/HZF/RZF/ZFP385/ZNF385
ZNF385A
Recombinant
wheat germ expression system