Learn More
Abnova™ Human ZNF323 Partial ORF (NP_112161.2, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129596
Abnova™ Human ZNF323 Partial ORF (NP_112161.2, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129596
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129596
Marke: Abnova™ H00064288Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
ZNF323 is a member of the subfamily of C2H2 Kruppel-like zinc finger transcription factors that have a SCAN box domain (Pi et al., 2002 [PubMed 12147252]).[supplied by OMIM]
Sequence: MEHLGDSRLQRDVSLDSKYRETCKRDSKAEKQQAHSTGERRHRCNECGKSFTKSSVLIEHQRIHTGEKPYECEECGKAFSRRSSLNEHRR
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_112161.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64288
Molekulargewicht 35.64kDa
Name ZNF323 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MEHLGDSRLQRDVSLDSKYRETCKRDSKAEKQQAHSTGERRHRCNECGKSFTKSSVLIEHQRIHTGEKPYECEECGKAFSRRSSLNEHRR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ23407/ZNF20-Lp/ZNF310P/dJ874C20.2
Gebräuchliche Bezeichnung ZNF323
Gensymbol ZNF323
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ZNF323 Partial ORF (NP_112161.2, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >