Learn More
Abnova™ Human ZNF323 Partial ORF (NP_112161.2, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_112161.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 64288 |
Molekulargewicht | 35.64kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16139596
|
Abnova™
H00064288-Q01.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16129596
|
Abnova™
H00064288-Q01.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ZNF323 is a member of the subfamily of C2H2 Kruppel-like zinc finger transcription factors that have a SCAN box domain (Pi et al., 2002 [PubMed 12147252]).[supplied by OMIM]
Sequence: MEHLGDSRLQRDVSLDSKYRETCKRDSKAEKQQAHSTGERRHRCNECGKSFTKSSVLIEHQRIHTGEKPYECEECGKAFSRRSSLNEHRRSpezifikation
NP_112161.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ23407/ZNF20-Lp/ZNF310P/dJ874C20.2 | |
ZNF323 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
64288 | |
ZNF323 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MEHLGDSRLQRDVSLDSKYRETCKRDSKAEKQQAHSTGERRHRCNECGKSFTKSSVLIEHQRIHTGEKPYECEECGKAFSRRSSLNEHRR | |
RUO | |
ZNF323 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |