Learn More
Abnova™ Human ZNF253 Partial ORF (NP_066385.2, 91 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00056242-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16158706
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: QNSFQIGMLRRYEECRHDNLQLKKGCKSVGEHKVHKGGYNGLNQCLTTTQKEIFQCDKYGKVFHKFSNSNTYKTRHTGINLFKCIICGKA
Spezifikation
Spezifikation
NP_066385.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QNSFQIGMLRRYEECRHDNLQLKKGCKSVGEHKVHKGGYNGLNQCLTTTQKEIFQCDKYGKVFHKFSNSNTYKTRHTGINLFKCIICGKA
RUO
ZNF253
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
56242
ZNF253 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BMZF-1/BMZF1/FLJ90391/ZNF411
ZNF253
Recombinant
wheat germ expression system