Learn More
Abnova™ Human ZNF155 Partial ORF (NP_003436, 422 a.a. - 520 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127865
Abnova™ Human ZNF155 Partial ORF (NP_003436, 422 a.a. - 520 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127865
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127865
Marke: Abnova™ H00007711Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: HSGEKPYKCEECGKGYVTKFNLDLHQRVHTGERPYNCKECGKNFSRASSILNHKRLHCQKKPFKCEDCGKRLVHRTYRKDQPRDYSGENPSKCEDCGRR
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003436
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7711
Molekulargewicht 36.63kDa
Name ZNF155 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen HSGEKPYKCEECGKGYVTKFNLDLHQRVHTGERPYNCKECGKNFSRASSILNHKRLHCQKKPFKCEDCGKRLVHRTYRKDQPRDYSGENPSKCEDCGRR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC161655/pHZ-96
Gebräuchliche Bezeichnung ZNF155
Gensymbol ZNF155
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ZNF155 Partial ORF (NP_003436, 422 a.a. - 520 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >