Learn More
Abnova™ Human ZHX3 Partial ORF (NP_055850.1, 863 a.a. - 955 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055850.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 23051
Molekulargewicht 35.97kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16144386
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00023051-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16134386
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00023051-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the zinc fingers and homeoboxes (ZHX) gene family. The encoded protein contains two C2H2-type zinc fingers and five homeodomains and forms a dimer with itself or with zinc fingers and homeoboxes family member 1. In the nucleus, the dimerized protein interacts with the A subunit of the ubiquitous transcription factor nuclear factor-Y and may function as a transcriptional repressor. [provided by RefSeq]
Sequence: EDLQNLCDKTQMSSQQVKQWFAEKMGEETRAVADTGSEDQGPGTGELTAVHKGMGDTYSEVSENSESWEPRVPEASSEPFDTSSPQAGRQLET
Spezifikation
Spezifikation
NP_055850.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.97kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0395/TIX1
ZHX3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23051
ZHX3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
EDLQNLCDKTQMSSQQVKQWFAEKMGEETRAVADTGSEDQGPGTGELTAVHKGMGDTYSEVSENSESWEPRVPEASSEPFDTSSPQAGRQLET
RUO
ZHX3