Learn More
Abnova™ Human ZCCHC10 Full-length ORF (NP_060135.1, 1 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
Sequence: MATPMHRLIARRQAEANKQHVRCQKCLEFGHWTYECTGKRKYLHRPSRTAELKKALKEKENRLLLQQSIGETNVERKAKKKRSKSVTSSSSSSSDSSASDSSSESEETSTSSSSEDSDTDESSSSSSSSASSTTSSSSSDSDSDSSSSSSSSTSTDSSSDDEPPKKKKKK
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_060135.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 54819 |
Molekulargewicht | 44.8kDa |
Name | ZCCHC10 (Human) Recombinant Protein (P02) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 25 μg |
Immunogen | MATPMHRLIARRQAEANKQHVRCQKCLEFGHWTYECTGKRKYLHRPSRTAELKKALKEKENRLLLQQSIGETNVERKAKKKRSKSVTSSSSSSSDSSASDSSSESEETSTSSSSEDSDTDESSSSSSSSASSTTSSSSSDSDSDSSSSSSSSTSTDSSSDDEPPKKKKKK |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human ZCCHC10 Full-length ORF (NP_060135.1, 1 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur