Learn More
Abnova™ Human ZC3HAV1 Partial ORF (NP_078901.3, 601 a.a. - 699 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128816
Verfügbar ab: 28-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human ZC3HAV1 Partial ORF (NP_078901.3, 601 a.a. - 699 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128816
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128816
Marke: Abnova™ H00056829Q01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a CCCH-type zinc finger protein that is thought to prevent infection by retroviruses. Studies of the rat homolog indicate that the protein may primarily function to inhibit viral gene expression and induce an innate immunity to viral infection. Alternative splicing occurs at this locus and two variants, each encoding distinct isoforms, are described. [provided by RefSeq]
Sequence: SVFTTKWIWYWKNESGTWIQYGEEKDKRKNSNVDSSYLESLYQSCPRGVVPFQAGSRNYELSFQGMIQTNIASKTQKDVIRRPTFVPQWYVQQMKRGPE
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_078901.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 56829
Molekulargewicht 36.63kDa
Name ZC3HAV1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen SVFTTKWIWYWKNESGTWIQYGEEKDKRKNSNVDSSYLESLYQSCPRGVVPFQAGSRNYELSFQGMIQTNIASKTQKDVIRRPTFVPQWYVQQMKRGPE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp686F2052/DKFZp686H1869/DKFZp686O19171/FLB6421/FLJ13288/MGC48898/ZAP/ZC3H2/ZC3HDC2
Gebräuchliche Bezeichnung ZC3HAV1
Gensymbol ZC3HAV1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ZC3HAV1 Partial ORF (NP_078901.3, 601 a.a. - 699 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >