Learn More
Abnova™ Human ZBTB7B Partial ORF (NP_056956.1, 433 a.a. - 537 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126546
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human ZBTB7B Partial ORF (NP_056956.1, 433 a.a. - 537 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126546
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126546
Marke: Abnova™ H00051043Q01.10ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
ZFP67 is an early growth response gene that encodes a zinc finger-containing transcription factor that binds to the promoter regions of type I collagen genes (e.g., COL1A1; MIM 120150) and has a role in development.[supplied by OMIM]
Sequence: HLCHRAFAKEDHLQRHLKGQNCLEVRTRRRRKDDAPPHYPPPSTAAAFPAGLDLSNGHLDTFRLSLARFWEQSAPTWAPVSTPGPPDDDEEEGAPTTPQAEGAME
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_056956.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 51043
Molekulargewicht 37.29kDa
Name ZBTB7B (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen HLCHRAFAKEDHLQRHLKGQNCLEVRTRRRRKDDAPPHYPPPSTAAAFPAGLDLSNGHLDTFRLSLARFWEQSAPTWAPVSTPGPPDDDEEEGAPTTPQAEGAME
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp686G01254/THPOK/ZBTB15/ZFP67/ZNF857B/c-Krox/hcKrox
Gebräuchliche Bezeichnung ZBTB7B
Gensymbol ZBTB7B
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ZBTB7B Partial ORF (NP_056956.1, 433 a.a. - 537 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >