Learn More
Abnova™ Human ZBP1 Partial ORF (NP_110403.1, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130377
Abnova™ Human ZBP1 Partial ORF (NP_110403.1, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130377
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130377
Marke: Abnova™ H00081030Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
DLM1 encodes a Z-DNA binding protein. Z-DNA formation is a dynamic process, largely controlled by the amount of supercoiling.[supplied by OMIM]
Sequence: AQAPADPGREGHLEQRILQVLTEAGSPVKLAQLVKECQAPKRELNQVLYRMKKELKVSLTSPATWCLGGTDPEGEGPAELALSSPAKRPQQHAATIPET
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_110403.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 81030
Molekulargewicht 36.63kDa
Name ZBP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen AQAPADPGREGHLEQRILQVLTEAGSPVKLAQLVKECQAPKRELNQVLYRMKKELKVSLTSPATWCLGGTDPEGEGPAELALSSPAKRPQQHAATIPET
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C20orf183/DAI/DLM-1/DLM1
Gebräuchliche Bezeichnung ZBP1
Gensymbol ZBP1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ZBP1 Partial ORF (NP_110403.1, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >